返回
4-氨基安替比林
别名:
4-氨基-2,3-二甲基-1-苯基-3-吡唑啉-5-酮, 氨基安替比林
经验公式(希尔记法):
C
11
H
13
N
3
O
CAS号:
83-07-8
分子量:
203.24
EC 号:
201-452-3
Products
品牌
Sigma-Aldrich (3)
Supelco (2)
特色
分子量
熔点(°C)
物质形态
纯度
机构
包装形式
质量水平
应用
马库什类别
马库什群组
标准物质类型
特级
Puriss P.A. (1)
Purum (1)
Purum P.A. (1)
技术
筛选产品
Showing 1-5 of 5
比较
货号
说明
价格
A4382
4-氨基安替比林,
reagent grade
展开
查看定价
33528
4-氨基安替比林,
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99%
展开
查看定价
06800
4-氨基安替比林,
for spectrophotometric det. of H
2
O
2
and phenols, ≥98.0%
展开
查看定价
01-3360
4-氨基安替比林,
≥99.0%, JIS special grade
展开
查看定价
43827
4-氨基安替比林,