氨基酸
氨基酸(AA)是一组有机分子,其中每个分子均由一个碱性氨基(-NH2)、一个酸性羧基(-COOH)和一个每个氨基酸独特的有机R基团(或侧链)组成。氨基酸是蛋白质的结构嵌段以及新陈代谢的中间体。氨基酸的氨基和羧基反应可形成共价酰胺键,即肽键。这一特征使其能够聚合形成蛋白质和肽(通常具有较短的氨基酸链长度)。氨基酸可分为三类:必需氨基酸、非必需氨基酸和条件氨基酸。这种小分子通常可在细胞培养基和代谢研究中用作补充剂。了解我们不同纯度和等级的氨基酸如何在您的研究工作中发挥作用。
聚氨基酸
我们的聚氨基酸具有模仿蛋白质的特性,既适合体外和体 内药物递送,又适合核酸递送。我们提供的研究用和cGMP级聚氨基酸均具有更高的溶解性、药物附着稳定性、药物包封性、药物靶向性、避免多药耐药性(MDR)因素、最小的免疫系统刺激、低毒性和可生物降解性。我们可为特定的分子量范围或多分散性范围(尺寸分布)生产定制的聚氨基酸。此外,我们可以将聚氨基酸与活性药物成分(API)结合在一起,以供您进行药物递送。
受保护的氨基酸
探索我们带有保护基团(例如Fmoc、Boc和Cbz)氨基酸的广泛选择。这些受保护的氨基酸可用于胺基带有保护基团和侧链需要保护的固相多肽合成中。我们还提供多种保护方案,包括带有羧基保护的衍生物。该产品集合包括氨基醇、醛和内酯。
非天然氨基酸
非天然氨基酸是天然存在或化学合成的非蛋白质氨基酸。无论是用作结构嵌段、构象限制、分子支架还是药理活性产品,我们的非天然氨基酸都代表了新型肽和非肽先导化合物开发中几乎无限的结构元素组合。由于它们近乎无穷的结构多样性和功能多样性,因此它们在构建组合文库中被广泛用作手性结构单元和分子支架。它们可用作分子探针,帮助人们更好地了解生物系统的功能。肽底物、抑制剂或效应物的优化和微调类似物也是用于研究信号转导途径或基因调控的出色分析工具和分子探针。