Merck
加氢催化剂
铱、镍、钯、铂、铑和钌金属,常见的加氢催化剂
加氢催化剂通常为铱、镍、钯、铂、铑或钌,可用于活化氢与另一种化合物之间的化学反应。适用于金属催化加氢反应的材料可细分为非均相金属催化剂和均相金属催化剂两类。
我们提供广泛的非均相催化剂产品组合,可实现更快速的大规模生产和选择性产物形成。通过对金属百分比和碳结构进行控制,可以改变反应性,从而扩展应用的范围。随着Evonik固态非均相催化剂的推出,我们实现了负载在活性炭上的金属产品组合的进一步多样化。
我们还可提供高度多功能的均相催化剂产品。这些催化剂通常比非均相催化剂更具选择性和可表征性,从而能够通过合理操纵的机理来获得不一样的结果。由于催化剂是被直接掺入到反应混合物中的,因此无需提高反应温度即可加快反应速率。然而,需要将最终产物中的催化剂进行去除。
无论您是来自制药、农业化学品、工业化学品还是定制制造行业,您都可以从我们全面的高品质催化剂中找到理想的解决方案。我们遍布全球的强大供应链体系可确保产品的及时交付,助力您的工作持续稳步向前。除了广泛的目录产品组合外,我们还可针对用于API制造的钯催化剂提供定制催化剂合成和批量生产。进一步探索我们无与伦比的产品组合和服务,为您的科学进展助力。