主要文件
59561
Supelco
SUPELCOSIL LC-1 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
产品名称
SUPELCOSIL LC-1 Supelguard 柱芯, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
agency
suitable for USP L13
品質等級
包裝
pkg of 2 ea
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
2 cm × 4 mm
基質活性組
C1 (methyl) phase
粒徑
5 μm
孔徑
120 Å
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)