一般說明
一次性。每 mL 滴数的重现性非常好。等分试样的理想选择。可在填充状态下进行深度冷冻,也可通过热封烙铁头将其处理成密闭容器。集成的移液球容易压下,最大程度地减少了频繁移液带来的疲劳。
请注意:可气体或γ-辐照灭菌
请注意:可气体或γ-辐照灭菌
其他說明
BR747760 (India)
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG