主要文件
M1942
Sigma-Aldrich
钼蓝喷雾试剂
liquid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12171500
NACRES:
NA.47
产品名称
钼蓝喷雾试剂,
描述
1.3% molydbenum oxide in 4.2 M sulfuric acid
Molybdenum Blue reagent
品質等級
形狀
liquid
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
一般說明
钼蓝试剂适用于磷脂和相关化合物的检测。
應用
钼蓝试剂可用于分别通过一维薄层色谱法(TLC)和高效薄层色谱法(HPTLC)测定生物样品中的磷脂酰甘油和卵磷脂/鞘磷脂的比例以及Halobellus菌中的磷脂 。
用于磷脂及相关化合物的检测。
象形圖
Health hazardCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)