主要文件
LID-F35630-EP
Lid for Eppendorf(R) FA-35-6-30 Rotor
not aerosol-tight, for 5430/5430R, aluminum
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103913
材料
aluminum
特點
not aerosol-tight
製造商/商標名
Eppendorf® 022654322 (NA)
Eppendorf® 5427715002 (EU)
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with 5430 R
for use with 5430
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
EP022654322-1EA4061835087327