產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
environmental
格式
neat
SMILES 字串
CCOC(=O)c1cnn(C)c1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2
InChI
1S/C14H18N6O7S/c1-5-27-12(21)8-7-15-20(2)11(8)28(23,24)19-14(22)18-13-16-9(25-3)6-10(17-13)26-4/h6-7H,5H2,1-4H3,(H2,16,17,18,19,22)
InChI 密鑰
BGNQYGRXEXDAIQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
吡唑磺隆-乙基属于磺酰脲类除草剂。
應用
吡唑磺隆-乙基可用作分析以下样品中的吡唑磺隆-乙基的标准品:
- 通过磁性固相萃取(MSPE)(使用多壁碳纳米管作为吸附剂)与高效液相色谱-二极管阵列检测(HPLC-DAD)联用进行分析的环境水样。
- 通过分散固相萃取以及快速、简便、廉价、有效、坚固耐用和安全的提取(QuEChERS)和液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)(配备电喷雾电离(ESI)和多反应监测(MRM)检测)进行分析的水稻土。
- 通过高效液相色谱法(紫外线(UV)检测)进行分析的沙质壤土。
- 通过溶剂破乳分散液-液微萃取(SD-DLLME)结合 ESI-LC-MS/MS(MRM 检测)进行分析的地表水样本。
- 通过 QuEChERS 提取和 ESI-LC-MS/MS(单反应监测(SRM)检测)进行分析的水稻样品。
- 通过 QuEChERS 提取,超高性能 LC-MS/MS(配备 ESI 和 SRM 检测)进行分析的作物。
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用。
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
>338.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 170.00 °C - closed cup