主要文件
RU5500
Sigma-Aldrich
狂犬病检测试剂-直接免疫荧光试验
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
103.7 & 502.2, monoclonal
物種活性
virus
包裝
antibody small pack of 5 mL
技術
immunofluorescence: suitable
同型
IgG2a
運輸包裝
2-8°C
一般說明
狂犬病检测试剂是克隆号103.7和502.2两种狂犬病毒单克隆抗体的混合物(货号:RU5500)。每种抗体与FITC偶联、混合,经检验用于狂犬病毒免疫荧光法检测。
應用
符合规格。
该小鼠单克隆混合抗体与狂犬病毒的额混合物(货号RU5500)与FITC偶联,经检验用于狂犬病毒免疫荧光法检测。
注意:实际最佳工作稀释度必须由最终用户确定,因为样本和实验条件可能会因最终用户而有所不同
外觀
在含1%BSA、0.05% Tween-20和0.1%叠氮化钠的PBS溶液中纯化。
儲存和穩定性
建议储存:+2°C至+8°C。
其他說明
1 mg/mL。应针对特定样品测定滴度。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2