無性繁殖
17-3-4-1, monoclonal
物種活性(以同源性預測)
all
技術
RIP: suitable
dot blot: suitable
同型
IgG1λ
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
N6-甲基腺苷(m6A)是一种在所有物种的mRNA、tRNA、snRNA以及长的非编码RNA中发现的广泛存在的修饰。在哺乳动物中,由METTL3/MT-A70、METTL14和WTAP组成的多组分复合物可催化RNA腺苷甲基化。METTL3 & METTL14负责复合物的甲基转移酶活性,WTAP介导底物募集。脂肪含量与肥胖相关(FTO)蛋白和ALKBH5是两种已鉴定的脱甲基酶,可催化m6A的氧化脱甲基化作用。研究人员已经提出了m6A修饰的几种功能,包括mRNA衰变、剪接调控、RNA核输出和成熟。(PMID 25171402)。货号 MABE1006,抗N6-甲基腺苷(m6A),克隆17-3-4-1,是一种小鼠单克隆抗体,可通过m6A药物特异性检测RNA分子。
免疫原
与所有N6-甲基腺苷(m6A)的BSA偶联的半抗原N6-甲基腺苷-5′-单磷酸酯。
表位:N6-甲基腺苷
應用
抗N6-甲基腺苷抗体(m6A),克隆17-3-4-1,是一种抗N6-甲基腺苷的抗体,可用于斑点印迹和RNA结合蛋白免疫沉淀。
研究子类别
核受体
核受体
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
(RNA)免疫沉淀分析:一个代表性批次已在IME2转录本中免疫沉淀得到N6-甲基腺苷(Bodi, Z., et al. (2010).Nucleic Acids Research.38(16):5327-5335)。
RNA斑点印迹分析: 一个代表性批次已在m6A中检测到BCL2-甲基腺苷(Bodi, Z., et al. (2010).Nucleic Acids Research.38(16):5327-5335)。
RNA斑点印迹分析: 一个代表性批次已在m6A中检测到BCL2-甲基腺苷(Bodi, Z., et al. (2010).Nucleic Acids Research.38(16):5327-5335)。
品質
通过RNA点印迹在含有N6-甲基腺苷的寡聚体中进行评估。
RNA点印迹分析:1.0-2.0 μg/mL的该抗体已在含有N6-甲基腺苷的寡聚体中检测到N6-甲基腺苷。
RNA点印迹分析:1.0-2.0 μg/mL的该抗体已在含有N6-甲基腺苷的寡聚体中检测到N6-甲基腺苷。
外觀
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的小鼠单克隆 IgG1λ。
形式:纯化
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自发运之日起,在 2-8°C 条件下可稳定保存1年
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1