Key Documents
17-10456
Sigma-Aldrich
ChIPAb+ REST - ChIP经验证的抗体和引物组
from rabbit
别名:
Chip Antibody and primer set, Neural-restrictive silencer factor ChIP, Neural-restrictive silencer factor, RE1-silencing transcription factor, X2 box repressor, neuron restrictive silencer factor, repressor binding to the X2 box, RE1-silencing transcription factor ChIP, REST ChIP, X2 box repressor ChIP
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.32
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human, rat, mouse
製造商/商標名
ChIPAb+
Upstate®
技術
ChIP: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
一般說明
对每批、每次的全部ChIPAb+抗体的染色质沉淀进行单独验证。每个ChIPAb+抗体组均包含对照引物(通过qPCR对每个批次进行检测),以在基因座特异性环境下对IP结果进行生物学验证。提供了qPCR方案和引物序列,使研究人员能够在染色质环境中使用我们的抗体时验证ChIP方案。每组还包括阴性对照抗体,以确保ChIP反应的特异性。
ChIPAb+ REST组包括REST抗体,正常兔IgG和扩增人Snap25启动子89 bp区域的对照引物。REST和阴性对照以可扩展的“每个ChIP”反应大小提供,可用于功能上验证与REST相关染色质的沉淀。
特異性
可识别REST,预测MW为125kDa,观测值为200 kDa。
免疫原
表位:氨基酸801-1097
针对对应于人REST的氨基酸801-1097的GST融合蛋白制备REST纯化的抗体。
應用
染色质免疫沉淀:
使用4 µg正常兔IgG(产品编号PP64B)或4 µg抗REST(产品编号CS207378)和Magna ChIP HiSens(目录编号17-10460)对从HeLa细胞制备的超声染色质(每个IP 4e6细胞当量)进行染色质免疫沉淀。 使用ChIP引物,人Snap25(产品编号CS207379)作为阳性基因座,并使用CDC25作为阴性基因座,通过qPCR验证了REST相关DNA片段的成功免疫沉淀。 (图2)。 数据表示为每个IP样品相对于每个扩增子和ChIP样品的输入染色质的输入百分比。
蛋白质印迹分析:
通过电泳分离人HEK293细胞裂解液(30 ug),转移到PVDF膜上并用抗REST(1:1000稀释度)探测。 使用与HRP偶联的二抗和化学发光检测系统对蛋白质进行可视化。 数据由俄勒冈州波特兰市俄勒冈健康与科学大学Gail Mandel的Glen Corson实验室提供。
REST的预测分子量为125 kDa。观察到的大小为~200 kDa。
研究子类别
染色质生物学
组蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
该ChIPAb+REST -ChIP验证的抗体 & 引物组方便地包括抗体 & 特异性对照PCR引物。
包裝
每组25次测定。推荐用于:每个染色质免疫沉淀约2 μg抗体(取决于生物学背景)。
品質
染色质免疫沉淀:
使用4 µg正常兔IgG(产品编号PP64B)或4 µg抗REST(产品编号CS207378)和Magna ChIP® HiSens试剂盒(目录编号17-10460)对从HeLa细胞制备的超声染色质(每个IP 4e6细胞当量)进行染色质免疫沉淀。 使用ChIP引物,人Snap25,通过qPCR验证了REST相关DNA片段的成功免疫沉淀。
標靶描述
预测值为120 kDa,观测值为200 kDa
外觀
形式:纯化
抗-REST(兔多克隆)。 一个小瓶,包含100 µL 1.0 mg/mL纯化的兔多克隆,溶于含有0.014 M磷酸盐缓冲液(pH 7.6)、0.175 M NaCl、0.07%叠氮化钠和30%甘油的缓冲液中。 储存于-20°C。
正常兔IgG。一个小瓶,包含125 µg兔IgG,溶于125 µL含有0.05%叠氮化钠的储存缓冲液中。 储存于-20°C。
ChIP引物,人Snap25。一个小瓶,包含75 μL 5 μM人Snap25启动子特异性引物。储存于-20°C。
对于: AGA CTC CTT TGC AGA CAA TTT CCT
REV: CAA CAC AGA AGA TTT CCA CAA GTA GAC
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。处理建议:第一次融化后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
分析報告
对照
包括正常兔IgG和对人SNAP25特异的引物。
法律資訊
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Yuan He et al.
Cell death & disease, 12(12), 1121-1121 (2021-12-03)
Long noncoding RNAs (lncRNAs) are regarded as crucial regulators in tumor progression. Potassium two pore domain channel subfamily K member 15 and WISP2 antisense RNA 1 (KCNK15-AS1) has been confirmed to inhibit the migration and invasion of pancreatic cancer (PC)
Edward Pajarillo et al.
The Journal of biological chemistry, 295(10), 3040-3054 (2020-02-01)
Dopaminergic functions are important for various biological activities, and their impairment leads to neurodegeneration, a hallmark of Parkinson's disease (PD). Chronic manganese (Mn) exposure causes the neurological disorder manganism, presenting symptoms similar to those of PD. Emerging evidence has linked
Mirja Rotinen et al.
Nature medicine, 24(12), 1887-1898 (2018-11-28)
Treatment of prostate cancer (PC) by androgen suppression promotes the emergence of aggressive variants that are androgen receptor (AR) independent. Here we identify the transcription factor ONECUT2 (OC2) as a master regulator of AR networks in metastatic castration-resistant prostate cancer