产品名称
LiChrospher® RP-8 (5µm) LiChroCART™ 150-4.6, suitable for HPLC
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L7
產品線
LiChrospher®
特點
endcapped: no
標籤範圍
12.5% Carbon loading
參數
250 bar pressure
60 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
柱長度 × 內徑
15 cm × 4.6 mm
表面積
350 m2/g
基質
fully porous particle
基質活性組
C8 bonding phase
粒徑
5 μm
孔徑
100 Å pore size
工作pH值範圍
2-7.5
分離技術
reversed phase
儲存溫度
no temp limit
一般說明
HPLC色谱柱
LiChrospher® RP-8 是一种可靠且用途广泛的传统生产的球形硅胶载体,具有 C-8 反相特性。它非常适合分离中性、酸性和弱碱性化合物。该吸附剂装在 LiChroCART 150-4.6 HPLC 柱中。HPLC 系统的连接是通过使用 manu-CART NT 支架(1.51486)完成的。
應用
- Stability studies of crude plant material of Bacopa monnieri and quantitative determination of bacopaside I and bacoside A by HPLC.: 本研究重点研究假马齿苋粗植物材料的稳定性,具体分析其活性成分假马齿苋皂苷 I 和假马齿苋皂苷 A 的稳定性。采用Purospher® RP-18 (5 µm) 色谱柱进行高效液相色谱 (HPLC) 定量测定。研究结果凸显了Purospher® RP-18色谱柱在高精度分离和定量这些化合物方面的效力,使其成为植物化学研究分析化学的宝贵工具(Srivastava et al., 2012)。
分析報告
压力: ≤ 50 bar
理论塔板数(N/m)(甲苯): ≥ 50000
对称性(甲苯):0.8-1.4
容量系数(甲苯):0.8 - 2.0
理论塔板数(N/m)(甲苯): ≥ 50000
对称性(甲苯):0.8-1.4
容量系数(甲苯):0.8 - 2.0
法律資訊
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany