Key Documents
12-350
Sigma-Aldrich
GST
GST primarily used in Western Blotting.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352204
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
品質等級
形狀
liquid
製造商/商標名
Upstate®
技術
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
外觀
50mM Tris-HCl,pH 8.0,5mM 2-巯基乙醇
儲存和穩定性
在-70°C下保存1年
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
D B Smith et al.
Gene, 67(1), 31-40 (1988-07-15)
Plasmid expression vectors have been constructed that direct the synthesis of foreign polypeptides in Escherichia coli as fusions with the C terminus of Sj26, a 26-kDa glutathione S-transferase (GST; EC 2.5.1.18) encoded by the parasitic helminth Schistosoma japonicum. In the