Key Documents
SIK7712-10
Sigma-Aldrich
(12-Dodecylphosphonic acid)pyridinium bromide
≥95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H31BrNO3P
分子量:
408.31
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
化驗
≥95%
形狀
solid
儲存期限
3 years under the recommended conditions
顏色
off-white
應用
This coupling agent is used to create positively charged surfaces and potential antimicrobial surfaces.
法律資訊
Product of SiKEMIA
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3