Merck
GF17714550
foil, 10mm disks, thickness 0.5mm, as rolled, 99.99+%
别名:
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Zn
CAS号:
分子量:
65.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141750
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
蒸汽壓力
1 mmHg ( 487 °C)
化驗
99.99%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 177-145-50
電阻係數
5.8 μΩ-cm, 20°C
直徑× 厚度
10 mm × 0.5 mm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
密度
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI 密鑰
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法律資訊
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)