Merck
GF07290176
tube, 100mm, outside diameter 15.0mm, inside diameter 12mm, wall thickness 1.5mm, annealed, 99.5%
别名:
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Fe
CAS号:
分子量:
55.85
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141721
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.5%
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 072-901-76
電阻係數
9.71 μΩ-cm
長度 × 壁厚
100 mm × 1.5 mm
外徑 × 內徑
15.0 mm × 12 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
密度
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI 密鑰
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法律資訊
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)