同位素純度
97 atom % D
品質等級
化驗
97% (CP)
形狀
solution
濃度
100 μg/mL in ethanol
技術
mass spectrometry (MS): suitable
顏色
colorless
應用
detection
質量偏移
M+3
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]/C([2H])=C1CC[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1/i3D2,13D
InChI 密鑰
QYSXJUFSXHHAJI-GLSUUORTSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
本品可用作分析标准品。
氘代维生素D3(6,19,19-d3)溶液也称为胆钙化醇(6, 19, 19-d3)。可作为稳定同位素内标,用于通过液相色谱-串联质谱法(LC-MS/MS)量化生物样品中的维生素D。
包裝
1 mL,安瓿瓶装
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
57.2 °F - closed cup
閃點(°C)
14 °C - closed cup