Merck
717363
Sigma-Aldrich
二氯(DPPE)二金(I)
96%
别名:
[1,2-双(二苯基膦)乙烷]二氯二金(I)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H24Au2Cl2P2
CAS号:
分子量:
863.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
96%
形狀
solid
反應適用性
core: gold
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
286-289 °C
SMILES 字串
Cl[Au].Cl[Au].C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24P2.2Au.2ClH/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;;;;/h1-20H,21-22H2;;;2*1H/q;2*+1;;/p-2
InChI 密鑰
VYRCUTQUNKAXBM-UHFFFAOYSA-L
應用
Catalyst for selective diboration of alkenes via base-assisted heterolytic cleavage
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)