Merck
676144
Sigma-Aldrich
D-乳酸钠-3-13C 溶液
45-55% in H2O, 99 atom % 13C
别名:
D-乳酸-3-13C 钠盐 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH3CH(OH)CO2Na
分子量:
113.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
描述
Packaged as gram of solution, 45-55%(w/w)
同位素純度
99 atom % 13C
濃度
45-55% in H2O
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[Na+].[13CH3][C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m1./s1/i1+1;
InChI 密鑰
NGSFWBMYFKHRBD-MDBPNCOTSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)