Merck
369292
Sigma-Aldrich
N-苄基-L-脯氨酸乙酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H19NO2
CAS号:
分子量:
233.31
Beilstein:
5950140
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.15 mmHg ( 100 °C)
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D −62°, neat
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
折射率
n20/D 1.511 (lit.)
密度
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOC(=O)[C@@H]1CCCN1Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H19NO2/c1-2-17-14(16)13-9-6-10-15(13)11-12-7-4-3-5-8-12/h3-5,7-8,13H,2,6,9-11H2,1H3/t13-/m0/s1
InChI 密鑰
FLASAKCDOWUBQX-ZDUSSCGKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)