358754
聚合物键合型 1,3,4,6,7,8-六氢-2H-嘧啶并[1,2-a]嘧啶
200-400 mesh, extent of labeling: 2.6 mmol/g loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
别名:
1,5,7-三氮杂二环[4.4.0]癸-5-烯–聚苯乙烯交联 2% DVB, 聚苯乙烯负载`7-甲基-1,5,7-三叠氮双环[4.4.0]癸-5-烯', 聚苯乙烯键合 1,3,4,6,7,8-六氢-2H-嘧啶并[1,2-a]嘧啶
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
分類程式碼代碼:
12352128
NACRES:
NA.22
品質等級
交聯
2 % cross-linked with divinylbenzene
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
標籤範圍
2.6 mmol/g loading
粒徑
200-400 mesh
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
这种多功能的聚合物键合碱已被用作可重复利用的区域选择性酰化反应的碱性催化剂;也用作酚类脱质子化反应的碱以及用作由酚类合成芳基醚中过量苯基的清除剂;在二烷基亚磷酸酯加成到多种羰基化合物的反应和硝基羟醛 (Henry) 反应中用作催化剂;以及用作活化酯亲电试剂的清除剂。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges