于细微处见卓越:螺旋盖为何如此重要
化学试剂瓶必须保持完全密封。但过氧化氢试剂瓶可能会由于瓶内压力过大而存在爆炸风险。为此,Supelco®产品线包装专家潜心研发了全新的过氧化氢瓶螺旋盖,一举克服了这一挑战。
过氧化氢是日常实验室分析必不可少的试剂之一,但其运输却极为棘手。化学家们都清楚,高温和震动会导致过氧化氢分解成水和氧气。即在化学试剂瓶中会积聚高压,从而可能在运输和开启过程中造成危险。鉴于此,过氧化氢等有害物质的运输和处理存在严苛的要求。
“即便对于我们的老款瓶盖,我们也从未放松这方面的要求。但我们绝不满足于此,”德国达姆施塔特默克公司 Supelco®产品线包装合规负责人Ralf Kranz表示。
只要严格遵守正确的存储和搬运指南,当然不会出现任何问题。但有时很难保证绝对合规,这也让我们的包装专家忧心重重。我们都知道,过氧化氢容器必须始终直立存放,因此外包装上标有向上的箭头。“但在实际操作中,很难保证规范操作,”Kranz表示。
目标:配有阀门的完美螺旋盖
目标很明确。我们希望开发一款螺旋盖,即便试剂瓶暂时没有正确放置,也可避免液体泄漏。为此,我们以此前大号过氧化氢容器常用的防漏阀为模板。
这是 Ralf Kranz 及其团队喜欢的挑战。
想法简单,但困难重重
该团队最初的想法简单又巧妙:直接在瓶盖上打三个小孔,并用薄膜封住。但第一批试样花了三年功夫才制成。“在小小的螺旋盖上实现这个想法绝非易事,”Kranz回忆道。但他们最终顺利完成了任务。
图 1.配有过压阀的新型螺旋盖,盖上有三个排气孔。
图 2.过压阀(仰视图)。巧妙固定的薄膜既可密封孔,又可在压力过大时直接让气体逸出。
这一成果需要无数次实际测试,并反复调节响应压力。阀门既不能过早响应,又要在压力过高前快速响应。“我们进行了初步实验室测试,观察温度升至 60 摄氏度时可能发生的情况,”Kranz表示。发往气候炎热国家的海运集装箱很可能达到这样的温度。
图 3.黑色HDPE瓶,配有全新的过氧化氢安全盖(图片来源:Safety Inside 活动 - 销售指南
实验室内的测试全部完成以后,就剩下最后一项艰巨的测试:用集装箱船真实运输到亚洲。这次测试也顺利通过。试剂瓶可让内部产生的氧气逸出,但将液体留在瓶内。
最终,经过多年开发摸索后,所有Supelco® 试剂瓶均配备了新螺旋盖,履行了伊曼纽尔·默克 (Emanuel Merck) 早在 1851 年作出的产品质量承诺。看到Supelco®产品线沿袭了这一传统,我们倍感自豪。
螺旋盖为何如此重要