V900862
Gel Loading Buffer
Vetec™, reagent grade, 5 ×, solution
About This Item
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Forme
solution
Concentration
5 ×
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable