Principaux documents
V900502
Sigma-Aldrich
Triton X-100
Vetec, reagent grade
Synonyme(s) :
t-Octylphénoxypolyéthoxyéthanol, Éther tert-octylphénylique du polyéthylène glycol
About This Item
Formule linéaire :
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
Numéro CAS:
Beilstein:
2315025
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
ID de substance PubChem :
Qualité
reagent grade
Description
non-ionic surfactant
Gamme de produits
Vetec
Poids mol.
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
Nombre d'agrégation
100-155
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
Température de transition
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
HLB
13.5
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
Clé InChI
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Triton X-100 is a common non-ionic surfactant and an emulsifier, which is often used in biochemical applications to solubilize proteins. It has hemolytic properties and is generally used for DNA extraction. It is considered a comparatively mild detergent and non-denaturing agent. It is generally utilized for lysing cells to extract protein and cellular organelles.
Application
Triton X-100 can be used in the study of:
  • [SCN]- anion complexation with Zn(II) and Cu(II).
  • Natural water analysis using X-ray fluorescence.
Actions biochimiques/physiologiques
Ce produit est couramment utilisé comme surfactant non ionique pour la récupération des composants membranaires dans des conditions douces non dénaturantes.
Informations légales
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Unusual behaviour of thiocyanato complexation with copper (II) and zinc (II) ions in micellar solutions of a non-ionic surfactantTriton X-100
Umebayashi Y, et al.
Journal of the Chemical Society: Faraday transactions. Molecular and chemical physics. II, 93(7), 1377-1381 (1997)
Study of factors affecting the results of natural water analyses by total reflection X-ray fluorescence
Pashkova GV, et al.
X-Ray Spectrometry, 42(6), 524-530 (2013)
Mengting Zhu et al.
Stem cells translational medicine, 9(10), 1218-1232 (2020-06-14)
Skin is the largest organ of the human body. Skin wound is one of the most common forms of wound. Mesenchymal stromal cells (MSCs) have been used to aid skin wound healing via their paracrine factors. Because the secretome of
Tissue fractionation studies. 7. Release of bound hydrolases by means of Triton X-100
Wattiaux R and De Duve C
The Biochemical Journal, 63(4), 606-606 (1956)
The size, shape, and hydration of nonionic surfactant micelles.
Robson R J and Dennis E A
The Journal of Physical Chemistry, 81(11), 1075-1078 (1977)