V900091
Oxalic acid dihydrate
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonyme(s) :
Ethanedioic acid dihydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Densité de vapeur
4.4 (vs air)
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
104-106 °C (lit.)
Solubilité
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
Clé InChI
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1