V800247
Manganese(II) chloride
AR, ≥99%
Synonyme(s) :
Manganese dichloride, Sacchite
About This Item
Produits recommandés
Qualité
AR
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
≥99%
Forme
crystalline powder
pH
5.0-6.0 (5%)
Pf
652 °C (lit.)
Densité
2.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Ba: ≤0.01%
Ca: ≤0.03%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.002%
Zn: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Chaîne SMILES
Cl[Mn]Cl
InChI
1S/2ClH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Brain
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable