V800164
Diméthylsulfoxyde
AR, ≥99.5%
Synonyme(s) :
DMSO, Sulfoxyde de méthyle
About This Item
Produits recommandés
Qualité
AR
Densité de vapeur
2.7 (vs air)
Pression de vapeur
0.42 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
Vetec™
Essai
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
573 °F
Limite d'explosivité
42 %, 63 °F
dilution
(for analytical testing)
Indice de réfraction
n20/D 1.479 (lit.)
pb
189 °C (lit.)
Pf
16-19 °C (lit.)
Densité
1.10 g/mL (lit.)
Chaîne SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Clé InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Attention
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup