V000976
Azocarmine G
Synonyme(s) :
Acid Red 101, Rosinduline
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(Nc2cc3[n+](-c4ccccc4)c5ccccc5nc3c6ccc(cc26)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C28H19N3O6S2.Na/c32-38(33,34)20-12-10-18(11-13-20)29-25-17-27-28(22-15-14-21(16-23(22)25)39(35,36)37)30-24-8-4-5-9-26(24)31(27)19-6-2-1-3-7-19;/h1-17H,(H2,32,33,34,35,36,37);/q;+1/p-1
Clé InChI
LUERODMRBLNCFK-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable