Key Documents
1559505
USP
Comprimés de prednisone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
prednisone
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
Ce produit est fourni tel que livré et spécifié par la Pharmacopée applicable. Toutes les informations fournies à l′appui de ce produit, y compris la FDS et tout dépliant d′information correspondant, ont été élaborées et publiées sous l′autorité de la Pharmacopée applicable.Pour en savoir plus ou pour obtenir de l′aide, veuillez vous rendre sur le site Internet de la Pharmacopée applicable.
Application
This USP reference standard is intended for use in specified quality tests and assays. It is also used to prepare standard solutions as per USP monograph Prednisone tablets for:
  • Confirming the chemical identity in samples by infrared spectroscopy
  • System suitability testing of liquid chromatographic and gas chromatographic systems
  • Performance verification testing for USP Apparatus 1 and 2 with 1-Liter vessels as per the USP general test chapter on dissolution <711> and drug release <724>, apparatus suitability
  • Testing content uniformity of preparations in dosage units
Remarque sur l'analyse
Ces produits sont réservés aux fins de test et d′essai. Ils ne sont pas destinés à être administrés chez l′homme ou l′animal et ne peuvent être utilisés pour diagnostiquer, traiter ou guérir des maladies, quelle que soit leur nature.  ​
Autres remarques
Des restrictions peuvent s′appliquer à la vente de ce produit.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable