1079000
USP
Butabarbital
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-Ethyl-5-(1-methylpropyl)-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione, Secbutobarbitone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
butabarbital
Fabricant/nom de marque
USP
Contrôle du médicament
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
N1C(=O)NC(=O)C(C1=O)(C(CC)C)CC
InChI
1S/C10H16N2O3/c1-4-6(3)10(5-2)7(13)11-9(15)12-8(10)14/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,11,12,13,14,15)
Clé InChI
ZRIHAIZYIMGOAB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Butabarbital Sodium
- Butabarbital Sodium Oral Solution
- Butabarbital Sodium Tablets
- Butalbital
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
HPLC Analysis of Barbiturates in Serum on Discovery® C18 after SPE using Discovery® DSC-18Lt