Key Documents
SAAR191165
Potassium permanganate 0.1N solution
Synonyme(s) :
Potassium permanganate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
KMnO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352312
Conditionnement
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR191165LC)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
Clé InChI
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Application
For laboratory use only
Suitable for heterogeneous oxidations.