Principaux documents
G003758
Multi-résidus de pesticides dans les épinards
suitable for GC, application for SPE
About This Item
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
Paramètres du test
sample preparation: SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix: 10 g of fresh spinach spiked at 0.2 ppm each pesticide
SPE tube/cartridge: Supelclean ENVI-Carb-II/PSA, 500mg/300mg/6mL (55119-U)
condition: 5 mL acetonitrile:toluene (3:1, v/v)
sample addition: 1 mL concentrated sample extract
elution: 20 mL acetonitrile:toluene (3:1, v/v)
eluate post-treatment: Evaporate eluate to dryness with nitrogen at 40 °C. Reconstitute in 1 mL acetone:hexane (1:1, v/v).
column: Equity-1, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28046-U)
oven: 50 °C (5 min), 25 °C/min to 125 °C, 10 °C/min to 30 °C (8 min)
inj. temp.: 200 °C, aux: 325 °C (8 min)
detector: MSD, scan range 45-450 amu
carrier gas: helium, 0.9 mL/min., constant flow mode
injection: 1 μL, splitless (splitter open at 1 min)
liner: 4 mm I.D., single taper
Adéquation
application for SPE
Application(s)
agriculture
food and beverages
Application
Pré-traitement de l′échantillon :
10g d′épinards frais ont été dopés avec 0.2ppm de chaque pesticide. Le mélange a été homogénéisé avec 10mL d′acétonitrile. L′extrait a été évaporé à 1mL.
Conditionner le tube de SPE avec 5mL d′acétonitrile:toluène (3:1, v/v)
Charger 1mL d′extrait d′échantillon concentré
Eluer avec 20mL d′acétonitrile: toluène (3:1, v/v)
Evaporer l′éluat à sec avec de l′N2 à 40°C
Reconstituer dans 1mL d′acétone:hexane (1:1, v/v)
Informations légales
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Colonne analytique