FAP80561
Metals in wine
reference material
About This Item
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
Produits recommandés
Qualité
reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 50 mL
Fabricant/nom de marque
Fera Science Ltd
Application(s)
food and beverages
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Autres remarques
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements
Cadmium (Cd), Copper (Cu), Lead (Pb)
Matrix Group: Beverages and Water
Trace Elements
Cadmium (Cd), Copper (Cu), Lead (Pb)
Matrix Group: Beverages and Water
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3