97-0191
Composés volatiles dans le vin blanc
suitable for GC, application for SPME
About This Item
Produits recommandés
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
Paramètres du test
sample/matrix: white wine + 25% NaCl
SPME fiber: Carboxen/PDMS, 75 μm (57318)
extraction: 10 min, 40 °C (headspace)
desorption process: 3 min at 290 °C
column: VOCOL, 30 m × 0.25 mm I.D., 1.5 μm (24205-U)
oven: 40 °C (2 min) to 220 °C at 10 °C/min
inj. temp.: 290 °C
detector: GC-MS, quadrupole, m/z = 31-240
carrier gas: helium, 35 cm/sec
injection: splitless/split, closed 1 min
liner: 0.75 mm liner
sample: white wine
Adéquation
application for SPME
Application(s)
food and beverages
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Analyte
Colonne analytique
Composant de phase mobile
Fibre SPME
Produit(s) apparenté(s)
Étalon