Key Documents
89130
Supelco
(±)-Mevalonolactone-(methyl-d3)
analytical standard
Synonyme(s) :
Mevalonolactone-(methyl-d3), DL-Mevalonic-methyl-d3 lactone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6D3H7O3
Poids moléculaire :
133.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Point d'ébullition
150 °C/5 mmHg (lit.)
Pf
28 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C1(O)CCOC(=O)C1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i1D3
Clé InChI
JYVXNLLUYHCIIH-FIBGUPNXSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3