Key Documents
69333
Supelco
Ethyl 4-acetylbutyrate
analytical standard
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO(CH2)3CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥97%
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.427 (lit.)
Point d'ébullition
221-222 °C (lit.)
Densité
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CCCC(C)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-11-8(10)6-4-5-7(2)9/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
MGPSIDGTLFKDEY-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
156.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
69 °C - closed cup