577507-U
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Colonne HPLC Discovery® C18, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Discovery®
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Discovery®
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
12% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
2 cm × 2.1 mm
Superficie
300 m2/g
Couverture de surface
3 μmol/m2
Impuretés
<10 ppm metals
Matrice
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
180 Å
Plage de pH de fonctionnement
2-8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Reproductibilité excellente
- Forme exceptionnelle des pics des analytes basiques et acides
- Séparations LC-MS stables à faible diffusion
- Séparation des peptides et petites protéines
- Hydrophobicité moindre que celle de nombreuses colonnes comparables, produisant une analyse plus rapide
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Contenu apparenté
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered