Principaux documents
44914-U
Supelco
Solution standard ASTM® D6584 n° 2
in pyridine (varied), analytical standard
Synonyme(s) :
Impureté du biodiesel
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Agence
ASTM® D6584
Conditionnement
pkg of 1 mL
Concentration
in pyridine (varied)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
petroleum
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-8°C
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analyte
Description
    1,3-Diolein 100 μg/mL
    Glycerol 15 μg/mL
    Monoolein 250 μg/mL
    Glyceryl trioleate 100 μg/mL
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter