Key Documents
27056
Supelco
Bouchon à vis percé
black polypropylene hole cap, for use with 22 mL vial with 20-400 thread, pkg of 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
black polypropylene hole cap
Taille
20-400
Caractéristiques
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
135 °C temp. limit
Diam. × H
23 mm × 11.2 mm
Diam. des orifices
12 mm
Raccords
thread for 20-400
Compatibilité
for use with 22 mL vial with 20-400 thread
Description générale
Ces bouchons percés ne sont pas livrés avec des septa.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Massimiliano Clamer et al.
Cell reports, 25(4), 1097-1108 (2018-10-26)
Ribosome profiling, or Ribo-seq, is based on large-scale sequencing of RNA fragments protected from nuclease digestion by ribosomes. Thanks to its unique ability to provide positional information about ribosomes flowing along transcripts, this method can be used to shed light