X0879
Anti-XPB antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-BTF2, Anti-ERCC3, Anti-Excision repair cross-complementing rodent repair deficiency, complementation group 3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 90 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using HeLa cells fixed with paraformaldehyde-Triton
western blot: 1-2 μg/mL using HepG2 cell lysates
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ERCC3(2071)
mouse ... Ercc3(13872)
rat ... Ercc3(291703)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable