Principaux documents
WH0081844M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TRIM56 antibody produced in mouse
clone 4C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DKFZP667O116, Anti-FLJ35608, Anti-RNF109, Anti-tripartite motif-containing 56
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Conjugué:
unconjugated
application:
ELISA (i)
IF
WB
Clone:
4C5, monoclonal
Espèces réactives:
human
citations:
Technique(s):
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4C5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TRIM56(81844)
Catégories apparentées
Immunogène
TRIM56 (NP_112223, 656 a.a. ~ 755 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NSVVICDGLGQVVGEYKGPGLHGCQPGSVSVDKKGYIFLTLREVNKVVILDPKGSLLGDFLTAYHGLEKPRVTTMVDGRYLVVSLSNGTIHIFRVRSPDS
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable