WH0026119M1
Monoclonal Anti-LDLRAP1 antibody produced in mouse
clone 4G4-D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ARH, Anti-ARH2, Anti-DKFZp586D0624, Anti-FHCB1, Anti-FHCB2, Anti-MGC34705, Anti-low density lipoprotein receptor adaptor protein 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4G4-D5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LDLRAP1(26119)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MLFSLKYLGMTLVEQPKGEELSAAAIKRIVATAKASGKKLQKVTLKVSPRGIILTDNLTNQLIENVSIYRISYCTADKMHDKVFAYIAQSQHNQSLECHAFLCTKRKMAQAVTLTVAQAFKVAFEFWQVSKEEKEKRDKASQEGGDVLGARQDCTPPLKSLVATGNLLDLEETAKAPLSTVSANTTNMDEVPRPQALSGSSVVWELDDGLDEAFSRLAQSRTNPQVLDTGLTAQDMHYAQCLSPVDWDKPDSSGTEQDDLFSF
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable