WH0011144M7
Monoclonal Anti-DMC1 antibody produced in mouse
clone 4E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DMC1 dosage suppressor of mck1 homolog, meiosis-specific homologous recombination (yeast), Anti-DMC1H, Anti-HsLim15, Anti-LIM15, Anti-dJ199H16.1
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4E2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DMC1(11144)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
GELAERQQKLAQMLSRLQKISEEYNVAVFVTNQMTADPGATMTFQADPKKPIGGHILAHASTTRISLRKGRGELRIAKIYDSPEMPENEATFAITAGGIGDAK
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable