WH0009146M1
Monoclonal Anti-HGS antibody produced in mouse
clone 6D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-HRS, Anti-ZFYVE8, Anti-hepatocyte growth factor-regulated tyrosine kinase substrate
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6D11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HGS(9146)
Catégories apparentées
Immunogène
Sequence
KLEIMRQKKQEYLEVQRQLAIQRLQEQEKERQMRLEQQKQTVQMRAQMPAFPLPYAQLQAMPAAGGVLYQPSGPASFPSTFSPAGSVEGSPMHGVYMSQP
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable