WH0006707M1
Monoclonal Anti-SPRR3 antibody produced in mouse
clone 4A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-small proline-rich protein 3
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4A12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG3κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SPRR3(6707)
Immunogène
Sequence
MSSYQQKQTFTPPPQLQQQQVKQPSQPPPQEIFVPTTKEPCHSKVPQPGNTKIPEPGCTKVPEPGCTKVPEPGCTKVPEPGCTKVPEPGCTKVPEPGYTKVPEPGSIKVPDQGFIKFPEPGAIKVPEQGYTKVPVPGYTKVPEPCPSTVTPGPAQQKTKQK
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable