WH0006449M6
Monoclonal Anti-SGTA antibody produced in mouse
clone 2E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-SGT, Anti-hSGT, Anti-small glutamine-rich tetratricopeptide repeat (TPR)-containing, alpha
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2E11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... SGTA(6449)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
AFGVTVEDSDLALPQTLPEIFEAAATGKEMPQDLRSPARTPPSEEDSAEAERLKTEGNEQMKVENFEAAVHFYGKAIELNPA
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
WH0006449M6-100UG | 4061831648423 |