WH0001871M1
Monoclonal Anti-E2F3 antibody produced in mouse
clone 5F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DKFZp686C18211, Anti-E2F transcription factor 3, Anti-E2F3, Anti-KIAA0075
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5F7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... E2F3(1871)
Description générale
Immunogène
Sequence
QIHLASTQGPIEVYLCPEETETHSPMKTNNQDHNGNIPKPASKDLASTNSGHSDCSVSMGNLSPLASPANLLQQTEDQIPSNLEGPFVNL
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable