SRP6283
Oxalate Decarboxylase
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥98% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
YvrK
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Pureté
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Poids mol.
45.9 kDa (384 aa + NT 6xHis-tag)
Conditionnement
pkg of 1 mg
pkg of 100 μg
pkg of 20 μg
Concentration
2 mg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
Bacillus subtilis ... OxdC(938620)
Description générale
Forme physique
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable