SRP2122
CTF1, GST tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
CTF, CTF/NFI, NF-1, NF-I
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
frozen liquid
Poids mol.
~36.8 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Concentration
650 μg/mL
Couleur
colorless to clear
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human herpesvirus 2 ... CTF-1(1489)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable