SRP0280
UbcH13 (UBE2N) Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
UBC13 homolog, UBE2N, UbcH13, Ubiquitin-conjugating enzyme E2N
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥80% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
17.6 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... UBE2N(7334)
Description générale
Application
Forme physique
Notes préparatoires